Få mere at vide
Aluminiumklorid, vandfri og reagenskvalitet
Beskrivelse
Det bruges som katalysator til Friedel-Crafts acylering og alkylering af aromatiske forbindelser. Det er en af de mest almindeligt anvendte Lewis syrer til en lang række organiske omdannelser. Det katalyserer ene-reaktionen, polymerisations- og isomeriseringsreaktionerne. For eksempel kan det bruges til at syntetisere ethylbenzen, som er en forløber til fremstilling af polystyren. Det kan bruges til fremstilling af dodecylbenzen, et nøglemellemprodukt til rengøringsmidler. Det er nyttigt til fremstilling af anthroquinon, forløberen for farvestoffer. Det bruges til syntese af bis(aren)-metalkomplekser gennem Fischer-Hafner-syntese. Gattermann-Koch-reaktionen anvender aluminiumchlorid til at indføre formylgruppe på aromatiske ringe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum chloride |
| Smeltepunkt | 190° (sublimation) |
| Farve | Grå til gul |
| Fysisk form | Lump/Powder |
| Mængde | 1 kg |
| Opløselighedsinformation | Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile. |
| Formel vægt | 133.34 |
| Grad | Reagens |
| Lugt | Pungent |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Aluminium chloride, anhydrous
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminum chloride