Få mere at vide
Aluminiumchlorid, vandfrit, granulært, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081762
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11324609
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11892.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
Aluminiumchlorid bruges som katalysator til Friedel-Crafts acylering og alkylering af aromatiske forbindelser. Det er en af de mest almindeligt anvendte Lewis syrer til en lang række organiske omdannelser. Det katalyserer ene-reaktionen, polymerisations- og isomeriseringsreaktionerne. For eksempel kan det bruges til syntese af ethylbenzen, som er en forløber for fremstilling af polystyren. Det kan bruges til fremstilling af dodecylbenzen, et nøglemellemprodukt til rengøringsmidler. Det er nyttigt til fremstilling af anthroquinon, forløberen for farvestoffer. Det bruges til syntese af bis (aren) metalkomplekser gennem Fischer-Hafner syntese. Gattermann-Koch-reaktionen anvender aluminiumchlorid til at indføre formylgruppe på aromatiske ringe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Aluminiumchlorid bruges som katalysator til Friedel-Crafts acylering og alkylering af aromatiske forbindelser. Det er en af de mest almindeligt anvendte Lewis syrer til en lang række organiske omdannelser. Det katalyserer ene-reaktionen, polymerisations- og isomeriseringsreaktionerne. For eksempel kan det bruges til syntese af ethylbenzen, som er en forløber for fremstilling af polystyren. Det kan bruges til fremstilling af dodecylbenzen, et nøglemellemprodukt til rengøringsmidler. Det er nyttigt til fremstilling af anthroquinon, forløberen for farvestoffer. Det bruges til syntese af bis (aren) metalkomplekser gennem Fischer-Hafner syntese. Gattermann-Koch-reaktionen anvender aluminiumchlorid til at indføre formylgruppe på aromatiske ringe.
Opløselighed
Opløselig i vand, saltsyre og ethanol. Lidt opløseligt i benzen.
Noter
Fugtfølsom. Reagerer voldsomt med vand med frigivelse af varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-70-0
Molekylær formel AlCl3
Molekylvægt (g/mol) 133.33
MDL nummer MFCD00003422
InChI nøgle VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC navn aluminium(3+)trichlorid
SMIL [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum chloride
Smeltepunkt 190°C (sublimation)
Navn note Anhydrous
pH 2.4
Fysisk form Granulat
Mængde 250 g
FN nummer UN1726
Merck Index 14,337
Opløselighedsinformation Soluble in water,hydrochloric acid and ethanol. Slightly soluble in benzene.
Formel vægt 133.34
Procent renhed 99%
Lugt Pungent
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.44
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Aluminum chloride