Få mere at vide
Aluminiumklorid, vandfri, granulær, 99%
Artikelnummer. 11324609
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324609 250 g 250g
11483864 1000 g 1000g
11493864 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324609 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11892.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133,33 g/mol
Aluminiumchlorid bruges som katalysator til Friedel-Crafts acylering og alkylering af aromatiske forbindelser. Det er en af de mest almindeligt anvendte Lewis syrer til en lang række organiske omdannelser. Det katalyserer ene-reaktionen, polymerisations- og isomeriseringsreaktionerne. For eksempel kan det bruges til syntese af ethylbenzen, som er en forløber for fremstilling af polystyren. Det kan bruges til fremstilling af dodecylbenzen, et nøglemellemprodukt til rengøringsmidler. Det er nyttigt til fremstilling af anthroquinon, forløberen for farvestoffer. Det bruges til syntese af bis (aren) metalkomplekser gennem Fischer-Hafner syntese. Gattermann-Koch-reaktionen anvender aluminiumchlorid til at indføre formylgruppe på aromatiske ringe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Aluminiumchlorid bruges som katalysator til Friedel-Crafts acylering og alkylering af aromatiske forbindelser. Det er en af de mest almindeligt anvendte Lewis syrer til en lang række organiske omdannelser. Det katalyserer ene-reaktionen, polymerisations- og isomeriseringsreaktionerne. For eksempel kan det bruges til syntese af ethylbenzen, som er en forløber for fremstilling af polystyren. Det kan bruges til fremstilling af dodecylbenzen, et nøglemellemprodukt til rengøringsmidler. Det er nyttigt til fremstilling af anthroquinon, forløberen for farvestoffer. Det bruges til syntese af bis (aren) metalkomplekser gennem Fischer-Hafner syntese. Gattermann-Koch-reaktionen anvender aluminiumchlorid til at indføre formylgruppe på aromatiske ringe.
Opløselighed
Opløselig i vand, saltsyre og ethanol. Lidt opløseligt i benzen.
Noter
Fugtfølsom. Reagerer voldsomt med vand med frigivelse af varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-70-0
Molekylær formel AlCl3
Molekylvægt (g/mol) 133.33
MDL nummer MFCD00003422
InChI nøgle VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC navn aluminium(3+)trichlorid
SMIL [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Aluminum chloride
Smeltepunkt 190°C (sublimation)
Navn note Anhydrous
pH 2.4
Fysisk form Granulat
Mængde 250 g
FN nummer UN1726
Merck Index 14,337
Opløselighedsinformation Soluble in water,hydrochloric acid and ethanol. Slightly soluble in benzene.
Formel vægt 133.34
Procent renhed 99%
Lugt Pungent
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.44
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum chloride
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Skyddsangivelse
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum chloride
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.