Få mere at vide
Aluminum chloride, anhydrous, 95+%
Artikelnummer. p-4407187
Mængde:
1 kg
5 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 11403860
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089914.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
Det bruges til at kontrollere overdreven svedtendens. Det bruges almindeligvis som en katalysator til halogenering (især chlorering) af aromatiske grupper, såvel som i Friedel Crafts-reaktionen. Det bruges også i Meerwein-Ponndorf-Verley-reduktionen. Det er meget udbredt til fremstilling af petrokemikalier såsom alkylbenzen, ethylbenzen, alkylarylketon, ethylchlorid. Det bruges til fremstilling af detergenter, polymerisation og isomeriseringsreaktioner af kulbrinter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-70-0
Molekylær formel AlCl3
Molekylvægt (g/mol) 133.33
MDL nummer MFCD00003422
InChI nøgle VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC navn aluminium(3+)trichlorid
SMIL [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum chloride
Smeltepunkt 190° (sublimation)
Farve Grå til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde >95%
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,carbon tetrachloride,chloroform,hydrochloric acid,ether,benzophenone,nitrobenzene and ethanol.
Formel vægt 133.34
Lugt Pungent
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende Yellow to gray
Tæthed 2.44 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Aluminum chloride