Få mere at vide
Aluminum chloride, anhydrous, 95+%
Beskrivelse
Det bruges til at kontrollere overdreven svedtendens. Det bruges almindeligvis som en katalysator til halogenering (især chlorering) af aromatiske grupper, såvel som i Friedel Crafts-reaktionen. Det bruges også i Meerwein-Ponndorf-Verley-reduktionen. Det er meget udbredt til fremstilling af petrokemikalier såsom alkylbenzen, ethylbenzen, alkylarylketon, ethylchlorid. Det bruges til fremstilling af detergenter, polymerisation og isomeriseringsreaktioner af kulbrinter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum chloride |
| Smeltepunkt | 190° (sublimation) |
| Farve | Grå til gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 x 1 kg |
| Analyseprocentområde | >95% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in benzene,carbon tetrachloride,chloroform,hydrochloric acid,ether,benzophenone,nitrobenzene and ethanol. |
| Formel vægt | 133.34 |
| Lugt | Pungent |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Vis mere |