Få mere at vide
Aluminum chloride, 98+%, extra pure, anhydrous powder
Artikelnummer. 11305015
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11305015
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L18489.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
Aluminiumklorid bruges til at kontrollere overdreven svedtendens. Det bruges almindeligvis som en katalysator til halogenering (især chlorering) af aromatiske grupper, såvel som i Friedel Crafts-reaktionen. Det bruges også i Meerwein-Ponndorf-Verley-reduktionen. Det er meget udbredt til fremstilling af petrokemikalier såsom alkylbenzen, ethylbenzen, alkylarylketon, ethylchlorid. Det bruges til fremstilling af detergenter, polymerisation og isomeriseringsreaktioner af kulbrinter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Aluminiumchlorid bruges til at kontrollere overdreven svedtendens. Det bruges almindeligvis som en katalysator til halogenering (især chlorering) af aromatiske grupper, såvel som i Friedel Crafts-reaktionen. Det bruges også i Meerwein-Ponndorf-Verley-reduktionen. Det er meget udbredt til fremstilling af petrokemikalier såsom alkylbenzen, ethylbenzen, alkylarylketon, ethylchlorid. Det bruges til fremstilling af detergenter, polymerisation og isomeriseringsreaktioner af kulbrinter.
Opløselighed Opløselig i saltsyre, ethanol
, chloroform og carbontetrachlorid. Lidt opløselig i benzen.
Bemærkninger
Aluminiumchlorid er hygroskopisk. Det skal pakkes i en tæt lukket beholder og opbevares på et køligt, tørt og godt ventileret sted. Det er vand-reaktivt og ætsende i naturen. Det reagerer kraftigt med baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-70-0
Molekylær formel AlCl3
Molekylvægt (g/mol) 133.33
MDL nummer MFCD00003422
InChI nøgle VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC navn aluminium(3+)trichlorid
SMIL [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum chloride
Smeltepunkt 190°C (sublimation)
Navn note anhydrous
pH 2.4
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
FN nummer UN1726
Merck Index 14,337
Opløselighedsinformation Soluble in hydrochloric acid,ethanol,chloroform and carbon tetrachloride.Slightly soluble in benzene.
Formel vægt 133.34
Procent renhed 99%
Lugt Pungent
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.44