Få mere at vide
Aluminiumklorid, 6.0N Standardiseret opløsning
Artikelnummer. 11353667
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353667 100 mL 100ml
15441347 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035568.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-70-0
Molekylær formel AlCl3
Molekylvægt (g/mol) 133.33
MDL nummer MFCD00003422
InChI nøgle VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn aluminium(3+)trichlorid
SMIL [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum chloride
Lugt Odorless
Tæthed 1.3g/cm3 at 20°C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Mængde 100 mL
Formel vægt 133.34
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum chloride, 6.0N Standardized Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.