Få mere at vide
Aluminiumchlorid, 0,5 M aq. soln., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484159
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15484159 100 mL 100ml
15474159 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484159 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61582.AE
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-13-6
Molekylær formel AlCl3H12O6
Molekylvægt (g/mol) 241.42
MDL nummer MFCD00149134
InChI nøgle JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMIL O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum chloride
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
FN nummer UN2581
IUPAC navn aluminium(3+)hexahydrattrichlorid
Formel vægt 133.34
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5M aq. soln.