Få mere at vide
Bochem™ Aluminium kemiske skovle
Længde (metrisk):
135 mm
185 mm
210 mm
430 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kemisk scoop
- Fremstillet af aluminium
- Kommer i mange størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Kapacitet (metrisk) | 90 mL |
| Produkttype | Kemisk Scoop |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 32mm |
| Materiale | Aluminium |
| Længde (metrisk) | 185 mm |