Få mere at vide
Bochem™ Aluminium kemiske skovle
Artikelnummer. 10718291
Længde (metrisk):
135 mm
185 mm
210 mm
430 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10718291
Brand: Bochem™ 8825
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af aluminium. Bochem™ Aluminium Chemical Scoops kommer i mange størrelser.
  • Kemisk scoop
  • Fremstillet af aluminium
  • Kommer i mange størrelser
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Kapacitet (metrisk) 2500 mL
Produkttype Kemisk Scoop
Diameter (metrisk) Udvendig 95mm
Materiale Aluminium
Længde (metrisk) 430 mm