Få mere at vide
Bochem™ Kemisk sko af aluminium
Artikelnummer. 10655991
Kapacitet (metrisk):
10 ml
65 ml
90 ml
240 ml
400 ml
480 ml
900 ml
1,6 l
Længde (metrisk):
52 mm
145 mm
155 mm
250 mm
270 mm
285 mm
290 mm
310 mm
350 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10655991
Brand: Bochem™ 8821
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af aluminium, den Bochem™ Kemisk sko af aluminium– er en perfekt tilføjelse til dine laboratorieværktøjer.
  • Let
  • Aluminium
  • Længden er total for kombineret scoop og håndtag
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 400 ml
Produkttype Kemisk Scoop
Materiale Aluminium
Længde (metrisk) 290 mm