Få mere at vide
Bochem™ Kemisk sko af aluminium
Kapacitet (metrisk):
10 ml
65 ml
90 ml
240 ml
400 ml
480 ml
900 ml
1,6 l
Længde (metrisk):
52 mm
145 mm
155 mm
250 mm
270 mm
285 mm
290 mm
310 mm
350 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Let
- Aluminium
- Længden er total for kombineret scoop og håndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 240 ml |
| Produkttype | Kemisk Scoop |
| Materiale | Aluminium |
| Længde (metrisk) | 145 mm |