Få mere at vide
Haldenwanger™ Aluminium keramiske cylindriske fladbundede digler
Kapacitet (metrisk):
5 ml
30 ml
60 ml
110 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium Keramik |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Produkttype | Digel |
| Form | Cylinder |