Få mere at vide
Haldenwanger™ Aluminium keramiske koniske digler i høj form
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
30 ml
45 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminum Ceramic |
| Kapacitet (metrisk) | 45 ml |
| Produkttype | Crucible |
| Form | Conical |