Få mere at vide
Haldenwanger™ Aluminium Keramisk Konisk Squat Form Digel
Artikelnummer. p-8008140
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
40 ml
60 ml
80 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10757591
Brand: Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*B/00
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse digler til generelle laboratorieanvendelser. Haldenwanger™ Aluminium keramiske koniske squat-formdige digler er modstandsdygtige over for en række forskellige syrer og baser.
  • Konisk squat danner digler
  • Aluminium keramisk sammensætning
  • Fås i en række størrelser
  • Aluminium keramisk sammensætning
Tekniske data
Materiale Aluminium Keramik
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Produkttype Digel
Form Konisk