Få mere at vide
Haldenwanger™ Aluminium Keramisk Konisk Squat Form Digel
Artikelnummer. 10383621
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
40 ml
60 ml
80 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10383621 25 ml Hver
10757591 10 ml Hver
10493711 40 ml Hver
10291971 60 ml Hver
10445831 80 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10383621 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L ALSINTTIEGEL*B/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00 DKK
    257.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.48 DKK
    12% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug disse digler til generelle laboratorieanvendelser. Haldenwanger™ Aluminium keramiske koniske squat-formdige digler er modstandsdygtige over for en række forskellige syrer og baser.
  • Konisk squat danner digler
  • Aluminium keramisk sammensætning
  • Fås i en række størrelser
  • Aluminium keramisk sammensætning
Tekniske data
Materiale Aluminium Keramik
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Produkttype Digel
Form Konisk