Få mere at vide
Haldenwanger™ Aluminium Keramisk Alsint fladbund digel
Kapacitet (metrisk):
700 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Høj ildfasthed (smeltepunkt over 2000 °C)
- Kemisk resistens over for en lang række stoffer
- Anvendelser omfatter krystaldyrkning, fusionsprocesser, udglødning
- Fremragende til brug med kuglemøllepotter, fræsekugler, mundstykker, skaftbeskyttelseshylstre
- Cylindrisk form, flad bund
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 75 mm |
| Materiale | Aluminium Keramik |
| Kapacitet (metrisk) | 700 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 85 mm |
| Højde (metrisk) | 150 mm |
| Produkttype | Alsint smeltedigel |
| Form | Cylinder |