Få mere at vide
Aluminiumcarbid, 99+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391569
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391569 50 g 50g
11301579 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391569 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014038.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1299-86-1 | C3Al4 | 143.96 g/mol
Aluminiumscarbid bruges som et slibende materiale til skærende værktøjer. Det bruges også til at reducere metaloxider og til at fremstille aluminiumnitrid og metan. Det og finder også anvendelse i metallurgi. Yderligere fungerer det som en katalysator og et tørremiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1299-86-1
Molekylær formel C3Al4
Molekylvægt (g/mol) 143.96
MDL nummer MFCD00003425
InChI nøgle CAVCGVPGBKGDTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum carbide, 1,3,5,7-tetraaluminahepta-3,4-dien-1,6-diyne, aluminum carbide,al4c3, al4c3 aluminum carbide, aluminum carbide, al4c3, aluminum carbide, powder, ∼325 mesh
PubChem CID 16685054
IUPAC navn alumanylidinmethyl(alumanylidinmethylalumanylidenmethyliden)aluman
SMIL [Al]#C[Al]=C=[Al]C#[Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum carbide
Smeltepunkt 2100°C (>2200° (decomposition))
Farve Grå
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1394
Merck Index 14,335
Opløselighedsinformation Soluble in dilute hydrochloric acid.
Formel vægt 143.96
Procent renhed ≥99%
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.36 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum carbide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.