Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™ Aluminium RD40 filtre
Artikelnummer. p-8010176
Model-:
Model A2B2E2K2RD
Model A2B2P3RD
Model ABEK2P3RD
Model AXB2P3
Model HgP3
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11857050
Brand: Sperian™ 1783040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskytter mod en lang række risici, der opstår i mange miljøer. Sperian™ Honeywell™ Aluminium RD40-filtre er placeret lavt for at forhindre obstruktion i synsfeltet.
  • Krop lavet af aluminium giver optimal modstand mod farer
  • Lav vejrtrækningsmodstand
  • Fås i modeller til beskyttelse mod luftbårne partikler, biofarer, kemikalier, forurening og gas, dampe og røg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Patrontype Dåse
Certificeringer/compliance EF-overensstemmelseserklæring- EF-kategori PPE-3, Kvalitetssikring- ISO 9001 / 2000, EC-certifikatnummer- 7752 A/13/1 PSA, EC Attestation- EC Attestation, EC Attestnummer- 7752 A/13/1 PSA, Certificeringer- EN 14387, EN 143, EN 12941, HON-filter
Tilslutningstype RD40
Materiale Aluminiumslegering med PE-dæksel aktiveret og imprægneret trækul.
Produkttype ALU RD40 A2B2P3
Til brug med (applikation) Åndedrætsværn mod organiske gasser og dampe med kogepunkt under 65 C, °uorganiske gasser og dampe, faste og flydende partikler
Til brug med (udstyr) Fuldmaske udstyret med et Rd40-stik.
Model- Model A2B2P3RD
Mængde 1 stk.