Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™ Aluminium RD40 filtre
Artikelnummer. 11897040
Skift visning
Model-:
Model A2B2E2K2RD
Model A2B2P3RD
Model ABEK2P3RD
Model AXB2P3
Model HgP3
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
11897040 Model ABEK2P3RD Hver
11857050 Model A2B2P3RD Hver
11851781 Model HgP3 Hver
11856950 Model AXB2P3 Hver
12653123 Model A2B2E2K2RD Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11897040 Leverandør Sperian™ Leverandørnr. 1784000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    547.94 DKK
    249.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 298.01 DKK
    54% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Beskytter mod en lang række risici, der opstår i mange miljøer. Sperian™ Honeywell™ Aluminium RD40-filtre er placeret lavt for at forhindre obstruktion i synsfeltet.
  • Krop lavet af aluminium giver optimal modstand mod farer
  • Lav vejrtrækningsmodstand
  • Fås i modeller til beskyttelse mod luftbårne partikler, biofarer, kemikalier, forurening og gas, dampe og røg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Patrontype Dåse
Certificeringer/compliance EF-overensstemmelseserklæring- EF-kategori PPE-3, Kvalitetssikring- ISO 9001 / 2000, EC-certifikatnummer- 7549 A/12/23 PSA, EC Attestation- EC Attestation, EC Attestationsnummer- 7549 A/12/23 PSA, Certificeringer- EN 14387, EN 148, EN 12941, HON filte
Tilslutningstype RD40
Materiale Aluminiumslegering med PE-dæksel aktiveret og imprægneret trækul
Produkttype ALU RD40 A2B2E2K2P3
Til brug med (applikation) Åndedrætsværn mod ammoniak og ammoniakderivater, faste og flydende partikler
Til brug med (udstyr) Helmaske udstyret med et Rd40-stik
Model- Model ABEK2P3RD
Mængde 1 stk.