Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™ Aluminium RD40 filtre
Artikelnummer. 11857050
Skift visning
Model-:
Model A2B2E2K2RD
Model A2B2P3RD
Model ABEK2P3RD
Model AXB2P3
Model HgP3
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- unitSize
11857050 Model A2B2P3RD Hver
11897040 Model ABEK2P3RD Hver
11851781 Model HgP3 Hver
11856950 Model AXB2P3 Hver
12653123 Model A2B2E2K2RD Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11857050 Leverandør Sperian™ Leverandørnr. 1783040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.45 DKK
    211.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 449.41 DKK
    68% Slukket
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskytter mod en lang række risici, der opstår i mange miljøer. Sperian™ Honeywell™ Aluminium RD40-filtre er placeret lavt for at forhindre obstruktion i synsfeltet.
  • Krop lavet af aluminium giver optimal modstand mod farer
  • Lav vejrtrækningsmodstand
  • Fås i modeller til beskyttelse mod luftbårne partikler, biofarer, kemikalier, forurening og gas, dampe og røg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Patrontype Dåse
Certificeringer/compliance EF-overensstemmelseserklæring- EF-kategori PPE-3, Kvalitetssikring- ISO 9001 / 2000, EC-certifikatnummer- 7752 A/13/1 PSA, EC Attestation- EC Attestation, EC Attestnummer- 7752 A/13/1 PSA, Certificeringer- EN 14387, EN 143, EN 12941, HON-filter
Tilslutningstype RD40
Materiale Aluminiumslegering med PE-dæksel aktiveret og imprægneret trækul.
Produkttype ALU RD40 A2B2P3
Til brug med (applikation) Åndedrætsværn mod organiske gasser og dampe med kogepunkt under 65 C, °uorganiske gasser og dampe, faste og flydende partikler
Til brug med (udstyr) Fuldmaske udstyret med et Rd40-stik.
Model- Model A2B2P3RD
Mængde 1 stk.