Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™ Aluminium RD40 filtre
Beskrivelse
- Krop lavet af aluminium giver optimal modstand mod farer
- Lav vejrtrækningsmodstand
- Fås i modeller til beskyttelse mod luftbårne partikler, biofarer, kemikalier, forurening og gas, dampe og røg
Tekniske data
Tekniske data
| Patrontype | Dåse |
| Certificeringer/compliance | EF-overensstemmelseserklæring- EF-kategori PPE-3, Kvalitetssikring- ISO 9001 / 2000, EF-certifikatnummer- 0070-003-079-06-96-0120 Ekst. 01-02-00, EF Attestation- EF Attestation, EF Attestnummer- 0070-003-079-06-96-0120 Ekst. 01-02-00, Erklæring |
| Tilslutningstype | RD40 |
| Farve | Grå, Hvid, Grøn |
| Materiale | Aluminiumslegering med PE-dæksel aktiveret og imprægneret trækul. |
| Produkttype | ALU RD40 AXBP3 |
| Til brug med (applikation) | Åndedrætsværn mod organiske gasser og dampe med kogepunkt under 65 C, °uorganiske gasser og dampe, faste og flydende partikler |
| Til brug med (udstyr) | Fuldmaske udstyret med et Rd40-stik. |
| Model- | Model AXB2P3 |
| Mængde | 1 stk. |