Få mere at vide
Fisherbrand™ Flaskerør af aluminium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8008187 Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
5 hætteglas op til 2,0 ml
6 hætteglas op til 5,0 ml
Længde (metrisk):
290 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11958084
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Organiser kryogene prøver til opbevaring i fryseren eller nedsænkning i dewars. Fisherbrand™ Flaskerør af aluminium bøjes, så de passer til de fleste større mærker af kryogene hætteglas. Fås i to størrelser til at rumme 2,0 ml og 5,0 ml hætteglas.
  • Aluminiumsrør holder hætteglas til opbevaring i fryseren eller nedsænkning i LN 2 dewars.
  • Til brug i væske- og dampfase; brug kun godkendte hætteglas
  • Stokkene bøjes, så de passer til alle større kryogene hætteglasmærker
  • Fås i to størrelser:
    • 290 mm stok kan rumme op til 5 x 2,0 ml hætteglas
    • 300 mm stok kan rumme op til 6 x 5,0 ml hætteglas
Tekniske data
Farve Silver
Længde (metrisk) 290 mm
Til brug med (applikation) Til fryseopbevaring eller i LN2-beholdere
Holder 5 hætteglas op til 2,0 ml
Mængde 12 Pakke
Vægt (metrisk) 1 kg
Materiale Aluminium
Type Sukkerrør
Tåler temperatur (metrisk) -196°C