Få mere at vide
Fisherbrand™ Flaskerør af aluminium
Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
5 hætteglas op til 2,0 ml
6 hætteglas op til 5,0 ml
Længde (metrisk):
290 mm
300 mm
Unit Size:
Pakke med 12
Description
- Aluminiumsrør holder hætteglas til opbevaring i fryseren eller nedsænkning i LN 2 dewars.
- Til brug i væske- og dampfase; brug kun godkendte hætteglas
- Stokkene bøjes, så de passer til alle større kryogene hætteglasmærker
- Fås i to størrelser:
- 290 mm stok kan rumme op til 5 x 2,0 ml hætteglas
- 300 mm stok kan rumme op til 6 x 5,0 ml hætteglas
Specifications
Specifications
| Farve | Silver |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Til brug med (applikation) | Til fryseopbevaring eller i LN2-beholdere |
| Holder | 6 hætteglas op til 5,0 ml |
| Mængde | 12 Pakke |
| Vægt (metrisk) | 1 kg |
| Materiale | Aluminium |
| Type | Sukkerrør |
| Tåler temperatur (metrisk) | -196°C |