Få mere at vide
Aluminiumcalciumisopropoxid, 99,8 % (metalbasis), 10 % w/v i isopropanol
Artikelnummer. 11338038
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338038 100 mL 100ml
11328038 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036594.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 23275-27-6
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23275-27-6
MDL nummer MFCD00143586
Synonym acmc-20altq, calcium alumane pentakis propan-2-olate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum calcium isopropoxide
Kogepunkt 230 °C til 240 °C (4,0 mmHg)
Lugt Alkohollignende
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 100 mL
FN nummer UN1219
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 566.3
Procent renhed 99.8%
Fysisk form Væske
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.