Få mere at vide
Aluminiumcalciumisopropoxid, 99,8 % (metalbasis), 10 % w/v i isopropanol
Artikelnummer. 11328038
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328038 25 mL 25ml
11338038 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036594.AC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
CAS: 23275-27-6
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23275-27-6
MDL nummer MFCD00143586
Synonym acmc-20altq, calcium alumane pentakis propan-2-olate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum calcium isopropoxide
Kogepunkt 230°C to 240°C (4.0 mmHg)
Lugt Alcohol-like
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 25 mL
FN nummer UN1219
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 566.3
Procent renhed 99.8%
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum calcium isopropoxide 10% w/v in isopropanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.