Få mere at vide
Bochem™ Buretteholder i aluminium
Artikelnummer. 10314271
Skift visning
Diameter (metrisk):
0 til 13 mm
Materiale:
Aluminium
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Materiale
10314271 0 til 13 mm Aluminium
1 options
Artikelnummer. 10314271 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 5600
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Fremstillet af aluminium. BOCHEM™ Buretteholder i aluminium hjælper med at dispensere afmålte mængder kemisk opløsning ved at holde buretten på plads.
Buretteholder i aluminium.
  • Aluminium
  • Holder to buretter
  • Med chef
    • Med PVC ruller
    • Afstanden mellem rullerne er 170 mm
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Materiale Aluminium
Diameter (metrisk) 0 til 13 mm