Få mere at vide
Aluminiumbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum Bromide |
| CAS | 7727-15-3 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | AlBr3 |
| Synonym | Aluminum Tribromide, Aluminum Tribromide (AlBr3), NSC 87608 |
| InChI formel | InChI=1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3 |
| SMIL | Br[Al](Br)Br |
| IUPAC navn | tribromoaluman |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.69 |
| Formel vægt | 263.7366 |