Få mere at vide
Aluminiumbromid, 99,997% (metalbasis)
Beskrivelse
Aluminiumbromid, bruges som katalysator for Friedel-Crafts alkyleringsreaktion, og også til bromering og isomerisering i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 265 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum bromide |
| Smeltepunkt | 97,5 °C |
| Farve | Orange til hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99,997% (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i benzen, alkohol, kulstofdisulfid, ether og toluen. Reagerer med vand. |
| Formel vægt | 266.71 |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Vis mere |