Få mere at vide
Aluminiumbromid, 99,997% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339379
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339379 5 g 5g
11349379 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339379 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089065.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7727-15-3 | AlBr3 | 266.69 g/mol
Aluminiumbromid, bruges som katalysator for Friedel-Crafts alkyleringsreaktion, og også til bromering og isomerisering i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-15-3
Molekylær formel AlBr3
Molekylvægt (g/mol) 266.69
MDL nummer MFCD00003421
InChI nøgle PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Synonym Aluminum tribromide
IUPAC navn aluminium(3+) tribromid
SMIL [Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 265°C
Kemisk navn eller materiale Aluminum bromide
Smeltepunkt 97.5°C
Farve Orange til hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.997% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,alcohol,carbon disulfide,ether and toluene. Reacts with water.
Formel vægt 266.71
Lugt Pungent
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 3.21 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum bromide