Få mere at vide
Aluminiumbromid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Alkylerings-, bromerings- og isomeriseringskatalysator i organisk syntese.Aluminiumbromid virker som en stærk Lewis syre og bruges i Lewis syrefremkaldte reaktioner såsom epoxidringåbninger. Det bruges som en katalysator for Friedel-Crafts alkyleringsreaktion. Det finder også anvendelse i bromerings- og isomeriseringsreaktioner i organisk syntese. Det bruges også i polymerisationsreaktion til fremstilling af poly(o-xylen) fra benzocyclobuten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 265 °C |
| Smeltepunkt | 97,5 °C |
| CAS | 7727-15-3 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 5 x 100 g |
| Molekylær formel | AlBr{3} |
| Synonym | Aluminum tribromide; |
| Procent renhed | 98% |