Få mere at vide
Aluminum bromide, 98%
Artikelnummer. p-4781757
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
Artikelnummer. 11316138
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011113.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7727-15-3 | AlBr3 | 266.69 g/mol
Alkylerings-, bromerings- og isomeriseringskatalysator i organisk syntese.Aluminiumbromid virker som en stærk Lewis syre og bruges i Lewis syrefremkaldte reaktioner såsom epoxidringåbninger. Det bruges som en katalysator for Friedel-Crafts alkyleringsreaktion. Det finder også anvendelse i bromerings- og isomeriseringsreaktioner i organisk syntese. Det bruges også i polymerisationsreaktion til fremstilling af poly(o-xylen) fra benzocyclobuten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-15-3
Molekylær formel AlBr3
Molekylvægt (g/mol) 266.69
MDL nummer MFCD00003421
InChI nøgle PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Synonym Aluminum tribromide
IUPAC navn aluminium(3+) tribromide
SMIL [Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 265°C
Kemisk navn eller materiale Aluminum bromide
Smeltepunkt 97.5°C
Farve Orange to White
Fysisk form Crystalline
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Reacts with water violently,soluble in alcohol,carbon disulfide,ether.Slightly soluble in methanol,diethyl ether and acetone.
Formel vægt 266.71
Lugt Pungent
Følsomhed Moisture sensitive
Oplysninger om nedbrydning Reacts with water violently
Tæthed 3.21 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i