Få mere at vide
Aluminiumbromid, 98%
Description
Alkylerings-, bromerings- og isomeriseringskatalysator i organisk syntese.Aluminiumbromid virker som en stærk Lewis syre og bruges i Lewis syrefremkaldte reaktioner såsom epoxidringåbninger. Det bruges som en katalysator for Friedel-Crafts alkyleringsreaktion. Det finder også anvendelse i bromerings- og isomeriseringsreaktioner i organisk syntese. Det bruges også i polymerisationsreaktion til fremstilling af poly(o-xylen) fra benzocyclobuten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | 265 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum bromide |
| Smeltepunkt | 97,5 °C |
| Farve | Orange til hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Opløselighedsinformation | Reagerer voldsomt med vand, opløseligt i alkohol, kulstofdisulfid, æter. Let opløselig i methanol, diethylether og acetone. |
| Formel vægt | 266.71 |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Show More |