Få mere at vide
Buerkle™ Aluminiumsflasker med manipulationssikker skruelåg og indre forsegling
Artikelnummer. 15893944
Kapacitet (metrisk):
38 mL
60 mL
120 mL
300 mL
600 mL
1200 mL
3000 mL
5600 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15893944
Brand: Buerkle™ 03273000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan tømmes helt uden rester. Buerkle™ Aluminiumsflasker med indgrebssikker skruelåg og indre forsegling er lugtneutral, uigennemtrængelig for lys og rustfri. Særligt velegnet til at opbevare, transportere eller sende stoffer og referenceprøver, som skal opbevares helt uændret.
En aluminiumsflaske særligt velegnet til opbevaring, transport eller forsendelse af stoffer og referenceprøver, som skal opbevares helt uændret. Kan tømmes helt uden rester, lugt-neutral, uigennemtrængelig for lys, rustfast.
  • Rent aluminium (materiale AL 99,5)
  • Med manipulationssikker skruelåg af PP med indvendig aluminiumspakning
  • Med FN-godkendelse
Aluminiumsflaske, FN-godkendelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flaske Overflade Aluminium
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Farve Grå
Til brug med (applikation) Opbevaring, transport eller afsendelse af stoffer og referenceprøver, som skal opbevares fuldstændigt uændret
Højde (metrisk) med lukning 215 mm
Materiale Aluminium
Vægt (metrisk) 0.3 kg
Lukningsfarve Hvid
Certificeringer/compliance UN 1B1/x/250
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Lukningsmateriale Polypropylen med indvendig aluminiumforsegling
Diameter (metrisk) 161 mm
Lukketype Indgrebssikker skruelåg