Få mere at vide
Buerkle™ Aluminiumsflasker med manipulationssikker skruelåg og indre forsegling
Artikelnummer. 15803954 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
38 mL
60 mL
120 mL
300 mL
600 mL
1200 mL
3000 mL
5600 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15803954 5600 mL Hver
10609762 38 mL Hver
10501561 60 mL Hver
11826433 120 mL Hver
11836433 300 mL Hver
11846433 600 mL Hver
10247890 1200 mL Hver
15893944 3000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15803954 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03275600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan tømmes helt uden rester. Buerkle™ Aluminiumsflasker med indgrebssikker skruelåg og indre forsegling er lugtneutral, uigennemtrængelig for lys og rustfri. Særligt velegnet til at opbevare, transportere eller sende stoffer og referenceprøver, som skal opbevares helt uændret.
En aluminiumsflaske særligt velegnet til opbevaring, transport eller forsendelse af stoffer og referenceprøver, som skal opbevares helt uændret. Kan tømmes helt uden rester, lugt-neutral, uigennemtrængelig for lys, rustfast.
  • Rent aluminium (materiale AL 99,5)
  • Med manipulationssikker skruelåg af PP med indvendig aluminiumspakning
  • Med FN-godkendelse
Aluminiumsflaske, FN-godkendelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flaske Overflade Aluminium
Kapacitet (metrisk) 5600 mL
Farve Grå
Til brug med (applikation) Opbevaring, transport eller afsendelse af stoffer og referenceprøver, som skal opbevares fuldstændigt uændret
Højde (metrisk) med lukning 340 mm
Materiale Aluminium
Vægt (metrisk) 0.44 kg
Lukningsfarve Hvid
Certificeringer/compliance UN 1B1/x/250
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Lukningsmateriale Polypropylen med indvendig aluminiumforsegling
Diameter (metrisk) 161 mm
Lukketype Indgrebssikker skruelåg