Få mere at vide
Buerkle™ Aluminiumsflasker med manipulationssikker skruelåg og indre forsegling
Artikelnummer. 11846433
Kapacitet (metrisk):
38 mL
60 mL
120 mL
300 mL
600 mL
1200 mL
3000 mL
5600 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11846433
Brand: Buerkle™ 03270600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan tømmes helt uden rester. Buerkle™ Aluminiumsflasker med indgrebssikker skruelåg og indre forsegling er lugtneutral, uigennemtrængelig for lys og rustfri. Særligt velegnet til at opbevare, transportere eller sende stoffer og referenceprøver, som skal opbevares helt uændret.
En aluminiumsflaske særligt velegnet til opbevaring, transport eller forsendelse af stoffer og referenceprøver, som skal opbevares helt uændret. Kan tømmes helt uden rester, lugt-neutral, uigennemtrængelig for lys, rustfast.
  • Rent aluminium (materiale AL 99,5)
  • Med manipulationssikker skruelåg af PP med indvendig aluminiumspakning
  • Med FN-godkendelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Til brug med (applikation) Opbevaring, transport eller afsendelse af stoffer og referenceprøver, som skal opbevares fuldstændigt uændret
Materiale Aluminium
Certificeringer/compliance UN 1B1/x/250
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 19.2 cm
Lukningsmateriale Polypropylen med indvendig aluminiumforsegling
Lukketype Indgrebssikker skruelåg
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato