Få mere at vide
Buerkle™ Aluminiumsflasker med manipulationssikker skruelåg og indre forsegling
Artikelnummer. 10609762 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
38 mL
60 mL
120 mL
300 mL
600 mL
1200 mL
3000 mL
5600 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10609762 38 mL Hver
10501561 60 mL Hver
11826433 120 mL Hver
11836433 300 mL Hver
11846433 600 mL Hver
10247890 1200 mL Hver
15893944 3000 mL Hver
15803954 5600 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10609762 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03270038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.20 DKK
    14.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 0.27 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan tømmes helt uden rester. Buerkle™ Aluminiumsflasker med indgrebssikker skruelåg og indre forsegling er lugtneutral, uigennemtrængelig for lys og rustfri. Særligt velegnet til at opbevare, transportere eller sende stoffer og referenceprøver, som skal opbevares helt uændret.
En aluminiumsflaske særligt velegnet til opbevaring, transport eller forsendelse af stoffer og referenceprøver, som skal opbevares helt uændret. Kan tømmes helt uden rester, lugt-neutral, uigennemtrængelig for lys, rustfast.
  • Rent aluminium (materiale AL 99,5)
  • Med manipulationssikker skruelåg af PP med indvendig aluminiumspakning
  • Med FN-godkendelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 38 mL
Til brug med (applikation) Opbevaring, transport eller afsendelse af stoffer og referenceprøver, som skal opbevares fuldstændigt uændret
Materiale Aluminium
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 7 cm
Lukningsmateriale Polypropylen med indvendig aluminiumforsegling
Lukketype Indgrebssikker skruelåg