Få mere at vide
Buerkle™ Aluminiumsflasker med manipulationssikker skruelåg og indre forsegling
Shop alle Bürkle produkterBeskrivelse
En aluminiumsflaske særligt velegnet til opbevaring, transport eller forsendelse af stoffer og referenceprøver, som skal opbevares helt uændret. Kan tømmes helt uden rester, lugt-neutral, uigennemtrængelig for lys, rustfast.
- Rent aluminium (materiale AL 99,5)
- Med manipulationssikker skruelåg af PP med indvendig aluminiumspakning
- Med FN-godkendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Silver |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring, transport eller afsendelse af stoffer og referenceprøver, som skal opbevares fuldstændigt uændret |
| Højde (metrisk) med lukning | 88 mm |
| Materiale | Aluminium |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Højde (metrisk) | 84 mm |
| Lukningsmateriale | Polypropylen med indvendig aluminiumforsegling |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |
| Lukketype | Indgrebssikker skruelåg |
| Vis mere |