Få mere at vide
Buerkle™ Transportflaske aluminium UN
Artikelnummer. p-8001761 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10760763
Brand: Buerkle™ 03290250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Transportflasker i aluminium med skruelåg lukker sikkert og tæt og er godkendt til emballagetype I (X). FN-koden er trykt på flaskerne i sort.
  • Ren aluminium (materiale AL 99,5)
  • Med øjer, kan forsegles∣
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Til brug med (applikation) Til transport, velegnet til mad
Inkluderer Øjer, FKM/Viton tætning
Materiale Aluminium
Certificeringer/compliance UN 1B1/x/250
Form Rund
Højde (metrisk) 140 mm
Lukningsmateriale Polypropylen med indvendig aluminiumforsegling
Lukketype Skruelåg