Få mere at vide
Buerkle™ Transportflaske aluminium UN
Artikelnummer. 10760763 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10760763 250 mL Hver
10250082 500 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10760763 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03290250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00 DKK
    195.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.10 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Transportflasker i aluminium med skruelåg lukker sikkert og tæt og er godkendt til emballagetype I (X). FN-koden er trykt på flaskerne i sort.
  • Ren aluminium (materiale AL 99,5)
  • Med øjer, kan forsegles∣
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Til brug med (applikation) Til transport, velegnet til mad
Inkluderer Øjer, FKM/Viton tætning
Materiale Aluminium
Højde (metrisk) 140 mm
Lukningsmateriale Polypropylen med indvendig aluminiumforsegling
Lukketype Skruelåg
Form Rund
Certificeringer/compliance UN 1B1/x/250