Beskrivelse
- Ren aluminium (materiale AL 99,5)
- Med øjer, kan forsegles∣
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Silver |
| Inkluderer | Øjner, forseglelige |
| Højde (metrisk) med lukning | 143 mm |
| Materiale | Aluminium |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Højde (metrisk) | 135 mm |
| Diameter (metrisk) | 80 mm |
| Lukketype | Skruelåg |
| Kapacitet (engelsk) | 16.91 oz. |
| Vis mere |