Beskrivelse
- Ren aluminium (materiale AL 99,5)
- Med øjer, kan forsegles∣
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Farve | Silver |
| Inkluderer | Øjner, forseglelige |
| Højde (metrisk) med lukning | 105 mm |
| Materiale | Aluminium |
| Mængde | 1 stk. |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Højde (metrisk) | 95 mm |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |