Få mere at vide
Buerkle™ Transportflaske aluminium UN
Artikelnummer. 10183164 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1250 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10183164 1250 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10183164 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03291250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00 DKK
    259.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.67 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Transportflasker i aluminium med skruelåg lukker sikkert og tæt og er godkendt til emballagetype I (X). FN-koden er trykt på flaskerne i sort.
  • Ren aluminium (materiale AL 99,5)
  • Med øjer, kan forsegles∣
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1250 mL
Oversigt Transport flaske
Til brug med (applikation) Velegnet til transport
Inkluderer Med øjer, kan forsegles
Materiale Aluminium
Mængde 1/Pk.
Vægt (metrisk) 0.8 kg
Højde (metrisk) 205 mm
Diameter (metrisk) 100 mm
Lukketype Skruelåg
Form Rund
Certificeringer/compliance FN-godkendelse 1 B1/X/250