Få mere at vide
Bochem™ Bossheads i aluminium
Artikelnummer. 10202311
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
16,2 mm
16,5 mm
27 mm
Trådstørrelse:
8
10
Vægt (metrisk):
0,06 kg
0,09 kg
0,13 kg
0,3 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Trådstørrelse Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
10202311 16,2 mm 8 0,09 kg -
10189590 16,2 mm 8 0,06 kg Hver
10751392 16,5 mm 8 0,13 kg -
10666951 27 mm 10 0,3 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10202311 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 5332
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Fremstillet af aluminium. Bochem™ Aluminium Bossheads er DIN 12895 certificeret.
  • Fremstillet af aluminium
  • DIN 12895
  • Type 1: Tommelskrue M8
Tekniske data
Materiale Aluminium
Diameter (metrisk) Udvendig 16,2 mm
Produkttype Bossheads i aluminium
Trådstørrelse 8
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 0,09 kg