Få mere at vide
Bochem™ Bosshead i aluminium
Artikelnummer. 10035060
Skift visning
Størrelse:
8 mm gevind
Artikelnummer. Størrelse
10035060 8 mm gevind
1 options
Artikelnummer. 10035060 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 5356
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Bochem™ Aluminium Bosshead har en M8 hjertetype sikkerhedsskrue med en 90° og 180° vinkel.
  • Aluminium
  • M8 hjerte type skrue
Tekniske data
Materiale Aluminium
Oversigt M8 hørt sikkerhedsskrue
Diameter (metrisk) 16.5 mm
Størrelse 8 mm gevind