Få mere at vide
Brady™ Blanke sikkerhedslåsehasper
Artikelnummer. p-8003443
Farve:
Grøn
Rød
Sølv
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Pakke med 5
Artikelnummer. 15663517
Brand: Brady™ 225198
Kombiner disse tomme hasper med dine egne tilpassede etiketter.
  • Aluminium
  • Der kan anvendes 6 hængelåse
Tekniske data
Produkttype Blanke sikkerhedslåsehasper
Alternativt varenummer 225198
Farve Grøn
Materiale Aluminium
Dybde (metrisk) 4.7 mm
Diameter (metrisk) sjækle 8 mm
Til brug med (applikation) Til tomme sikkerhedslåsehasper
Højde (metrisk) 184.1 mm
Mængde 5 Pk.
Bredde (metrisk) 76.2 mm