Få mere at vide
Brady™ Blanke sikkerhedslåsehasper
Farve:
Grøn
Rød
Sølv
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Pakke med 5
Beskrivelse
- Aluminium
- Der kan anvendes 6 hængelåse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Blanke sikkerhedslåsehasper |
| Alternativt varenummer | 225196 |
| Farve | Sølv |
| Materiale | Aluminium |
| Dybde (metrisk) | 4.7 mm |
| Diameter (metrisk) sjækle | 8 mm |
| Til brug med (applikation) | Til tomme sikkerhedslåsehasper |
| Højde (metrisk) | 184.1 mm |
| Mængde | 5 Pk. |
| Bredde (metrisk) | 76.2 mm |