Få mere at vide
Brady™ Blanke sikkerhedslåsehasper
Artikelnummer. 15633527
Farve:
Grøn
Rød
Sølv
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Pakke med 5
Artikelnummer. 15633527
Brand: Brady™ 265399
Kombiner disse tomme hasper med dine egne tilpassede etiketter.
  • Aluminium
  • Der kan anvendes 6 hængelåse
Tekniske data
Produkttype Blanke sikkerhedslåsehasper
Alternativt varenummer 265399
Farve Rød
Materiale Aluminium
Dybde (metrisk) 4.7 mm
Diameter (metrisk) sjækle 8 mm
Til brug med (applikation) Til tomme sikkerhedslåsehasper
Højde (metrisk) 184.1 mm
Mængde 5 Pk.
Temperaturområde (metrisk) −30° til +175 °C
Bredde (metrisk) 76.2 mm