Få mere at vide
Brady™ Blanke sikkerhedslåsehasper
Artikelnummer. 11771316 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Grøn
Rød
Sølv
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11771316 Sølv 1 pakke
15663517 Grøn Pakke med 5
11791316 Grøn 1 pakke
15653517 Sølv Pakke med 5
11791326 Rød 1 pakke
15633527 Rød Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11771316 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 225196
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    697.00 DKK
    647.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 49.39 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kombiner disse tomme hasper med dine egne tilpassede etiketter.
  • Aluminium
  • Der kan anvendes 6 hængelåse
Tekniske data
Produkttype Blanke sikkerhedslåsehasper
Alternativt varenummer 225196
Farve Sølv
Materiale Aluminium
Dybde (metrisk) 4.7 mm
Diameter (metrisk) sjækle 8 mm
Til brug med (applikation) Til tomme sikkerhedslåsehasper
Højde (metrisk) 184.1 mm
Mængde 5 Pk.
Bredde (metrisk) 76.2 mm