Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare støbte glashætteglas med påmonterede skruelåg
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
7 ml
14 ml
Mængde:
20 stk./pakke
288/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 288
Beskrivelse
- With screw neck
- Available in a range of capacities
- With fitted aluminum rubber caps
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Rubber |
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volumen (metrisk) | 14 ml |
| Til brug med (applikation) | Suitable for all pharmaceutical, media, diagnostic and sample collection applications |
| Hals stil | Screw |
| Trådstil | Screw |
| Lukningsmateriale | Aluminum |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Vis mere |